Learn More
2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464823 5 g 5 Gramm
11474823 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12182.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14400-67-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14400-67-0
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00052571
InChI-Schlüssel ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3 2h-furanone, 2,5-dimethylfuran-3 2h-one, 2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-3 2h furanone, 2,5-dimethyl-2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl-3-2h-furanone, 2h-furan-3-one, 2,5-dimethyl, mango furanone
PubChem CID 85730
IUPAC-Name 2,5-Dimethylfuran-3-on
SMILES CC1C(=O)C=C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-3 (2H)-furanone
Dichte 1.06
Siedepunkt 259°C to 261°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Sweet
Menge 5 g
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 94%