Learn More
2',5'-Dimethylacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11470283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470283 100 g 100 Gramm
11450283 5 g 5 Gramm
11460283 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11432.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2142-73-6 | C₁₀H₁₂O | 148,205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2142-73-6
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00014988
InChI-Schlüssel AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dimethylacetophenone, 2,5-dimethylacetophenone, 1-2,5-dimethylphenyl ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethylphenyl, acetophenone, 2',5'-dimethyl, 1-acetyl-2,5-dimethylbenzene, 2-acetyl-p-xylene, acmc-1cliy, 2',5'dimethylacetophenone
PubChem CID 75061
IUPAC-Name 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',5'-Dimethylacetophenone
Siedepunkt 230°C to 231°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
Beilstein 2042139
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke