Learn More
2-(((5-(((Dimethylamino)Methyl)Furan-2-yl)methyl)Thio)Ethanamin Fumarat (2:1), TRC
Artikelnummer. 30137157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137157 50 mg 50 Milligramm
30011692 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46173550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256948-32-0
Summenformel 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 544.7276
Synonym 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A
IUPAC-Name (E)-but-2-Enedioinsäure; 2-[[5-[(Dimethylamino)Methyl]Furan-2-yl]Methylsulfanyl]Ethanamin
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formelmasse 544.2389