Learn More
2,5-Dimethylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460168
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460168 1 g 1 Gramm
11470168 5 g 5 Gramm
11480168 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11460168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23740.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 85199-06-0 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85199-06-0
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD01863525
InChI-Schlüssel OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
PubChem CID 2734347
IUPAC-Name (2,5-dimethylphenyl)Boronsäure
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼180°C
Menge 1 g
Beilstein 3241785
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 98%