Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326229 5 g 5 Gramm
11316229 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044826.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19040-62-1
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
MDL-Nummer MFCD00024875
InChI-Schlüssel FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC-Name 2,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 20°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Flüssigkeit/Feststoff
UN-Nummer UN3265
Siedepunkt 120°C to 125°C
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 98%