Learn More
2,5-Dimethylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10542181
Marke: Thermo Scientific Acros 160330100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-72-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-72-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002482
InChI-Schlüssel XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dimethyl, isoxylic acid, 2,5-dimethyl benzoic acid, unii-rke5pmk0h6, 2,5-dimethyl-benzoic acid, 2-carboxy-1,4-dimethylbenzene, rke5pmk0h6, p-xylene-2-carboxylic acid, 2,5-dimethylbenzenecarboxylic acid, 2,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 11892
ChEBI CHEBI:64825
IUPAC-Name 2,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 268.0°C
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.