Learn More
2,5-Dimethylphenol +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10010910
Marke: Thermo Scientific Acros 116541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-87-4 | C8H10O | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-87-4
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002237
InChI-Schlüssel NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC-Name 2,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenol
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
Farbe Weiß bis Creme-farben
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 212°C
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Relative Dichte 0.97
Strukturformel (CH3)2C6H3OH
Viskosität 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Merck Index 15, 10279
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99+%