Learn More
2,5-Dimethylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322847 1 g 1 Gramm
11332847 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15999.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 40397-98-6 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40397-98-6
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00013854
InChI-Schlüssel SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenyl isocyanate, 2,5-dimethylphenylisocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethyl phenylisocyanate, 2,5-dimethylbenzenisocyanate, acmc-1art9, 1-isocyanato-2,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 98605
ChEBI CHEBI:60097
IUPAC-Name 2-isocyanat-1,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Dichte 1.043
Siedepunkt 210°C
Menge 1 g
Brechungsindex 1.5315
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1100841
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%