Learn More
2,5-Dimethylphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10681365 10 g 10 Gramm
10648755 5 g 5 Gramm
10337164 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681365 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01618EA
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-15-7
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
InChI-Schlüssel RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140499
IUPAC-Name 2-Isothiocyanato-1,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Synonym 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 97%