Learn More
2,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11353186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353186 5 g 5 Gramm
11363186 25 g 25 Gramm
11373186 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12496.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56737-78-1
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.656
MDL-Nummer MFCD00013382
InChI-Schlüssel OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 2,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 2,3-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem6400, acmc-1bf0t, ksc491e8b, 2-hydrazino-m-xylene hydrochloride, 2,5-dimethyl-phenylhydrazine hydrochloride, 1-2,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2734058
IUPAC-Name (2,5-dimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 6118180
Formelmasse 172.66
Reinheit (%) 98%