Learn More
2,5-Dimethylpyrazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethylpyrazine |
| CAS | 123-32-0 |
| Summenformel | C6H8N2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | NSC 49139 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cnc(C)cn1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.14 |
| Formelmasse | 108.0687 |