Learn More
2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459067 1 g 1 Gramm
11469067 5 g 5 Gramm
11479067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20635.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57338-76-8
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00203874
InChI-Schlüssel VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 199°C to 201°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 97%