missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025246
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459067 1 g 1 Gramm
11469067 5 g 5 Gramm
11479067 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11459067

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20635.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57338-76-8
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00203874
InChI-Schlüssel VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 199°C to 201°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.