Learn More
2,5-Dimethylstyrol (stabilisiert mit 4-tert-Butylcatechol), TRC
Artikelnummer. 30382583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382583 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382583 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46013050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Summenformel C10 H12
Menge 50 mg
Synonym Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477
InChI-Formel InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C=C)c1
IUPAC-Name 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Formelmasse 132.0939