Learn More
2,5-Dimethylthiophen 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-120446 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10533884
Marke: Thermo Scientific Acros 116880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-02-8
Summenformel C6H8S
Molekulargewicht (g/mol) 112.19
MDL-Nummer MFCD00005452
InChI-Schlüssel GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC-Name 2,5-Dimethylthiophen
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylthiophene
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9840g/mL
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.514
Menge 5 mL
Beilstein 17, 41
Relative Dichte 0.984
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Formelmasse 112.19
Reinheit (%) 98.50%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.