Learn More
2,5-Dinitrophenol (Wetted with water>15%), TRC
Artikelnummer. 30386633
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386633 50 mg -
30378146 500 mg -
30368856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49435850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-71-5
Summenformel C6 H4 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.11
Synonym Phenol, 2,5-dinitro-, 2,5-Dinitrophenol, 2,5-DNP, NSC 90441, Phenol, γ-dinitro-, γ-Dinitrophenol
IUPAC-Name 2,5-dinitrophenol
SMILES Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dinitrophenol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Formelmasse 184.012