Learn More
2,5-Diphenyloxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080914
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483394 25 g 25 Gramm
11493394 100 g 100 Gramm
11403404 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11483394
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10654.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-71-7
Summenformel C15H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00005306
InChI-Schlüssel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC-Name 2,5-Diphenyl-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diphenyloxazole
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 360°C
Menge 25 g
Beilstein 157021
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 99%