Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Pure, Szintillationszählung, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Specifications
| Schmelzpunkt | 70°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 360°C |
| Verpackung | Plastikfass |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 221.26g/mol |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,5-Diphenyloxazole