missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dithiobiurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023275
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462648 25 g 25 Gramm
11472648 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11462648

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16667.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 142-46-1 | C2H6N4S2 | 150.22 g/mol

2,5-Dithiobiurea is used in radiopharmaceutical imaging, inhibiting enzyme function, kidney function study and to treat toxic metal poisoning. It is also used in co-crystals development and in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,5-Dithiobiurea wird in der radiopharmazeutischen Bildgebung, zur Hemmung der Enzymfunktion, zur Untersuchung der Nierenfunktion und zur Behandlung toxischer Metallvergiftungen eingesetzt. Es wird auch in der Entwicklung von Co-Kristallen und im Bereich der nichtlinearen Optik eingesetzt, um neue kohärente Wellenlängen zu erzeugen.

Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Pyridin, Triethylamin und Dimethylformamid. Unlöslich in kaltem Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 142-46-1
Summenformel C2H6N4S2
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00014471
InChI-Schlüssel KCOYHFNCTWXETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dithiobiurea, dithiobiurea, bithiourea, dithiourea, 1,2-hydrazinedicarbothioamide, bis thiourea, hydrazodicarbothioamide, 2,5-dithiodiurea, hydrazine-1,2-bis carbothioamide, dithiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2724564
IUPAC-Name (Carbamothioylamino)thioharnstoff
SMILES NC(=S)NNC(N)=S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,5-Dithiobiurea
Schmelzpunkt ∼212°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1723178
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,pyridine,triethylamine and dimethylformamide. Insoluble in cold water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.