Learn More
2-(5-Ethynylthien-2-yl)-pyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697384 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10183484 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697384 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02247CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 132464-90-5
Summenformel C11H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 185.244
MDL-Nummer MFCD08271876
InChI-Schlüssel CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
IUPAC-Name 2-(5-Ethynylthiophen-2-yl)Pyridin
SMILES C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%