Learn More
2-(5-Ethynylthien-2-yl)-pyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175174
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10697384
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC02247CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 132464-90-5
Summenformel C11H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 185.244
MDL-Nummer MFCD08271876
InChI-Schlüssel CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
IUPAC-Name 2-(5-Ethynylthiophen-2-yl)Pyridin
SMILES C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%