Learn More
2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethylethyl, TRC
Artikelnummer. 30138104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138104 25 mg 25 Milligramm
17982245 5 mg 5 Milligramm
17913515 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF51000025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351330-42-2
Summenformel C24 H19 N O8 S2
Molekulargewicht (g/mol) 513.54
IUPAC-Name N-(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-5-yl)-3-Methylsulfonylsulfanylpropanamid
SMILES CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Formelmasse 513.0552