Learn More
2,5-Furandikarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30399437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399437 1 g
30399596 25 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8637501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3238-40-2
Summenformel C6 H4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 156.09
Synonym 2,5-Furandicarboxylic acid
IUPAC-Name Furan-2,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Furandicarboxylic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formelmasse 156.0059