Learn More
2,5-Furandikarboxylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Furandicarboxylic acid |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formelmasse | 156.0059 |