Learn More
2-(5-Methyl-2-Fuyl)ethanamin, TRC
Artikelnummer. 30481366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481366 500 mg 500 Milligramm
30470543 1 g 1 Gramm
30470661 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM328058500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30796-85-1
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.16
Synonym 5-Methyl-2-furanethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethylamine, beta-(5-Methyl-2-furanyl)ethanamine
IUPAC-Name 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamin
SMILES Cc1oc(CCN)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3
Formelmasse 125.0841