Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10641473 10 g 10 Gramm
10354272 1 g 1 Gramm
10546965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641473 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09929EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 107367-98-6
Summenformel C12H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.224
MDL-Nummer MFCD00100005
InChI-Schlüssel XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC-Name 2-(5-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-4-yl)Ethansäure
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) 97%