Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)-ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10743803 10 g -
10029101 1 g 1 Gramm
10016484 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743803 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09930EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103788-65-4
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD00100006
InChI-Schlüssel JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC-Name 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%