Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)-ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696325
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10029101
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09930DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 103788-65-4
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD00100006
InChI-Schlüssel JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC-Name 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%