Learn More
Hamilton™ 2.5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17834392
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17834392 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17894382 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück
17894302 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17874302 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17804282 22 G Stumpf Zementiert 1 Stück
17814202 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17874192 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17824202 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17884372 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 17834392
Marke: Hamilton™ CAL81456
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 2.5 mL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.287 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,407 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.29 mm
Außendurchmesser (metrisch) 10.3 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1002 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 2.5 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar