Learn More
Hamilton™ 2,5 ml gasdichte Spritze der Serie 1000
Artikelnummer. 17884372
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Packungsgröße
17884372 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
17894382 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück
17894302 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17874302 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17804282 22 G Stumpf Zementiert 1 Stück
17814202 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17834392 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17874192 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17824202 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17884372 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL203361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 €
    319.52 € / 1 Stück
    Sparen 33.48 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritzen der Serie 1000 bieten eine gasdichte Lösung für mittlere Volumina.
  • Diese Spritzenserie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anschluss- und Nadeloptionen aus und bietet somit außergewöhnliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Dosiert Volumina bis zu 2,5 ml.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.287 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,407 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.29 mm
Außendurchmesser (metrisch) 10.3 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle Ohne Kanüle
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1002 TLL
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 2.5 mL
Länge (metrisch) Kanüle Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Lock