Learn More
Hamilton™ 2,5 ml, Modell 1005.5 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Artikelnummer. 11500232
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
11500232 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11500232 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 825045
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die von Hamilton Company hergestellte BFP-Spritze ist nur für wissenschaftliche Forschung und Laborzwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in vivo bei Menschen geeignet.
Datenblatt
  • Volumen– 2,5 ml
  • Spritzentyp– Longlife Gasdicht Halbhöhe
  • Spritzenserie– 1000
  • Beendigung– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Pümpel-Stil– X-Stil
  • Fluidweg– Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
  • Autoklavierbar– Ja
  • Gassterilisierbar– Ja
  • Druck– 200 psig (13,8 bar)
  • Maximale Temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Mindesttemperatur– 10 °C / 50 °F
  • Laufinnendurchmesser– 0,406 in. (10,3 mm)
  • Laufaußendurchmesser– 0,530 in. (13,5 mm)
  • Verkaufsmenge– 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Produkttyp Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer