Learn More
2,5-Norbornadien (stabilisiert mit BHT), TRC
Artikelnummer. 30425094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425094 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6612455ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Norbornadiene
CAS 121-46-0
Summenformel C7H8
Menge 5 mL
Synonym 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene
InChI-Formel InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
SMILES C1C2C=CC1C=C2
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
Formelmasse 92.0626