Learn More
2(5H)-Furanon, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936171 1 g Glasflasche 1 Gramm
11946171 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11936171
Marke: Thermo Scientific Acros 376530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-23-4
Summenformel C4H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 84.07
MDL-Nummer MFCD00005376
InChI-Schlüssel VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC-Name 2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES O=C1OCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(5H)-Furanone
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 3.0°C to 4.0°C
Farbe Bernsteinfarben oder farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 212.0°C to 214.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 84.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(5H)-Furanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.