Learn More
2(5 H)-Furanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046106
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11327926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13142.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2(5H)-Furanone is employed in the preparation of 5-substituted 2(5H) furanones (gamma-butenolides) catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts through direct aldol reaction with aromatic aldehydes. Further, it is used in the synthesis of lignans by Michael addition reactions. In addition to this, it is used in three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde and thiolate or carbanion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2(5H)-Furanon wird bei der Herstellung von 5-substituierten 2(5H)-Furanonen (Gamma-Butenolide) eingesetzt, die durch bifunktionale Aminothiourea- und Aminoquaramid-Organokatalysatoren durch direkte Aldol-Reaktion mit aromatischen Aldehyden katalysiert werden. Wird weiter in der Synthese von Lignanen von Michael Additionsreaktionen verwendet. Wird darüber hinaus in dreiteiligen Michael-Aldol-Reaktionen mit einem Aldehyd und Thiolat oder Carbanion eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-23-4
Summenformel C4H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 84.07
MDL-Nummer MFCD00005376
InChI-Schlüssel VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC-Name 2,5-dihydrofuran-2-one
SMILES O=C1OCC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(5H)-Furanone
Schmelzpunkt 3°C to 4°C
Dichte 1.197
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 1 g
Beilstein 383585
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 84.07
Reinheit (%) 98%