Learn More
Docosanoic-22,22,22-d3 Acid, TRC
Artikelnummer. 30340403
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30340403 2.5 mg 2.50 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30340403
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB1195862.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
CAS 1193721-67-3
Summenformel C22H41D3O2
Menge 2.5 mg
Synonym Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
InChI-Formel InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name docosanoic-22,22,22-d3 acid
Molekulargewicht (g/mol) 343.61
Formelmasse 343.35