missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Tolyl Sulfate-d7 Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30453375
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30453375

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT5368022.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Tolyl Sulfate-d7 Potassium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7D7KO4S
Menge 2.5 mg
Synonym 4-Cresol Sulfate-d7, p-Cresol Sulfate-d7 Potassium Salt, Mono(4-methylphenyl) Ester Sulfuric Acid-d7 Potassium Salt, Mono(p-tolyl) Ester Sulfuric Acid-d7 Potassium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O4S.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1/i1D3,2D,3D,4D,5D;
SMILES [K+].[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1OS(=O)(=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name potassium;[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl] sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 233.33
Formelmasse 233.0141
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt