Learn More
Trimebutine-d9 Maleate Salt, TRC
Artikelnummer. 30449785
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30449785 2.5 mg 2.50 Milligramm
30449665 25 mg 25 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30449785
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT7956082.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimebutine-d9 Maleate Salt
Summenformel C22 H20 D9 N O5 . C4 H4 O4
Menge 2.5 mg
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl Ester-d9 Maleate Salt, TM-906-d9, Cerekinon-d9, Debridat-d9, Digerent-d9, Modulon-d9, Polibutin-d9, Spabucol-d9, Transacalm-d9
InChI-Formel InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i4D3,5D3,6D3;
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OCC(CC)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name [2-(dimethylamino)-2-phenyl-butyl] 3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)benzoate;maleic acid
Molekulargewicht (g/mol) 512.6
Formelmasse 512.272