missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valganciclovir N3,N3'-Methylene Dimer (>90%), TRC

Artikelnummer. 30454913
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30454913

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV0920152.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Valganciclovir N3,N3'-Methylene Dimer
CAS 1401661-96-8
Summenformel C29 H44 N12 O10
Menge 2.5 mg
Synonym L-Valine','1,1'-[methylenebis[imino(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy[2-(hydroxymethyl)-2,1-ethanediyl]]] ester, [2-[[2-[[[9-[[1-[[(2S)-2-amino-3-methyl-butanoyl]oxymethyl]-2-hydroxy-ethoxy]methyl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-6-oxo-3H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxy-propyl] (2S)-2-amino-3-methyl-butanoate, 1,1'-[Methylenebis[imino(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-2,9-diyl)methyleneoxy[2-(hydroxymethyl)-2,1-ethanediyl]]] Ester L-Valine
InChI-Formel InChI=1S/C29H44N12O10/c1-14(2)18(30)26(46)48-7-16(5-42)50-12-40-10-34-20-22(40)36-28(38-24(20)44)32-9-33-29-37-23-21(25(45)39-29)35-11-41(23)13-51-17(6-43)8-49-27(47)19(31)15(3)4/h10-11,14-19,42-43H,5-9,12-13,30-31H2,1-4H3,(H2,32,36,38,44)(H2,33,37,39,45)/t16?,17?,18-,19-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(NCNC3=NC(=O)c4ncn(COC(CO)COC(=O)[C@@H](N)C(C)C)c4N3)Nc12
IUPAC-Name [2-[[2-[[[9-[[1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]oxy-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethyl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-6-oxo-3H-purin-9-yl]methoxy]-3-hydroxypropyl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 720.7341
Formelmasse 720.3303
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt