Learn More
Vanillic-d3 Acid, TRC
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanillic-d3 Acid |
| CAS | 2733717-19-4 |
| Summenformel | C8 D3 H5 O4 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Benzoic acid','4-hydroxy-3-(methoxy-d3)- (ACI), 4-Hydroxy-3-methoxy-d3-benzoic Acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzoic Acid, Vanillic-d3 Acid, Vanillic acid-D3 (methoxy-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 171.1652 |
| Formelmasse | 171.0611 |