missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Virginiamycin M1-d2 (>90%), TRC
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Virginiamycin M1 15-d2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C28 D2 H33 N3 O7 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone-d2, Mikamycin A-d2, Ostreogrycin A-d2, Antibiotic PA 114A1-d2, Factor M-d2, NSC 244426-d2, PA 114A-d2, Pristinamycin IIA-d2, RP 12536-d2, Staphylomycin M1-d2, Streptogramin A-d2, Vernamycin A-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1/i14D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC1=O)n3)C(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 527.6 |
| Formelmasse | 527.2601 |
| Reinheit (%) | >95 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur