Learn More
2,6-Bis(dodecyloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15471129
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471129 250 mg 250 Milligramm
15451129 1 g 1 Gramm
15461129 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64087.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1198467-57-0
Summenformel C31H54O3
Molekulargewicht (g/mol) 474.77
MDL-Nummer MFCD25372091
InChI-Schlüssel QPAKGKFSBBAHMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis dodecyloxy benzaldehyde, 2,6-di dodecyloxy benzaldehyde
PubChem CID 75201262
IUPAC-Name 2,6-Didodecoxybenzaldehyd
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=C(C(=CC=C1)OCCCCCCCCCCCC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Bis(dodecyloxy)benzaldehyde
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 20848961
Formelmasse 474.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest