Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358995 1 g 1 Gramm
11368995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14143.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine is used for the generation of enol triflates from ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride. It is also used in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives, as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives and in diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Di-tert-butyl-4-Mthylpyridin wird zur Erzeugung von Enoltriflaten aus Ketonen mit Trifluormethanesulfonsanhydrid verwendet. Wrd auch in der Synthese von 1,2dihydro-2-silanaphthalin-Derivaten, als Basis in PTCL4-katalysierten Cyclisationsreaktionen von Homopropargyl-Azid-Derivaten und in der diastereoselektiven Synthese von β-thiomannopyranosiden verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. Löslich in Ethanol, Essigsäure und Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38222-83-2
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.35
MDL-Nummer MFCD00006305
InChI-Schlüssel HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Siedepunkt 232°C to 234°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.4765
Menge 1 g
Beilstein 130503
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,acetic acid and diethyl ether.
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butyl-4-Methylpyridin
Formelmasse 205.35
Reinheit (%) 97%