Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30333134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333134 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6991505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Summenformel C14H23N
Menge 5 g
Synonym 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
InChI-Formel InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMILES Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butyl-4-Methylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 205.34
Formelmasse 205.183