Learn More
2,6-Di(tert-butyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10163014 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10103304 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163014 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09883EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 585-48-8
Summenformel C13H21N
Molekulargewicht (g/mol) 191.318
MDL-Nummer MFCD00006306
InChI-Schlüssel UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butylpyridin
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8520g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (C5H3N[C(CH3)3]2
Menge 10 g
Formelmasse 191.32
Reinheit (%) 97%