Learn More
2,6-Di-tert-butylpyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492098 1 g 1 Gramm
15402108 5 g 5 Gramm
15412108 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55761.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 585-48-8 | C13H21N | 191.318 g/mol
2,6-Di-tert-butylpyridine is used in the preparation of 2, 6-di-tert-butylpyridine hydrotriflate. It is used as a proton scavenger to check the progress of the living polymerization of isobutylene. It is associated with cerric ammonium nitrate and used in the alfa-enolation of aldehydes. It is involved in the preparation of vinyl triflate using polymer-bound 2,6-di-tert-butylpyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Di-tert-Butylpyridin wird bei der Herstellung von 2,6Di-tert-butylpyridinhydrotriflat verwendet. Es wird als Protonen-Scavenger eingesetzt, um den Fortschritt der lebenden Polymerisation von Isobutylen zu überprüfen. Es ist mit Ammoniumcernitrat assoziiert und wird bei der alfa-Enolation von Aldehyden verwendet. Es ist an der Herstellung von Vinyltriflat mit polymergebundenem 2,6-Di-tert-butylpyridin beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton und Hexan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-48-8
Summenformel C13H21N
Molekulargewicht (g/mol) 191.318
MDL-Nummer MFCD00006306
InChI-Schlüssel UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butylpyridin
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butylpyridine
Dichte 0.867
Siedepunkt 100°C to 101°C (23 mmHg)
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.473
Menge 1 g
Beilstein 125886
Merck Index 14,3036
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,and hexane. Immiscible with water.
Formelmasse 191.32
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Liquid