Learn More
2,6-Di-tert-butylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30342035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6927751G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-di-tert-Butylpyridine
CAS 585-48-8
Summenformel C13H21N
Menge 1 g
Synonym 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805
InChI-Formel InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1
IUPAC-Name 2,6-Ditert-Butylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 191.31
Formelmasse 191.1674