Learn More
2,6-Di-tert-butylpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-di-tert-Butylpyridine |
| CAS | 585-48-8 |
| Summenformel | C13H21N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 2,6-Ditert-Butylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.31 |
| Formelmasse | 191.1674 |