Learn More
2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine |
| CAS | 100061-59-4 |
| Summenformel | C11 H12 N4 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15) |
| SMILES | Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 6-Phenylmethoxypyrimidin-2,4-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.24 |
| Formelmasse | 216.1011 |