Learn More
2,6-Diaminoheptangsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10289293
Marke: Thermo Scientific Acros 235540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-93-7
Summenformel C7H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.2
MDL-Nummer MFCD00002637
InChI-Schlüssel GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC-Name 2,6-Diaminoheptandisäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diaminoheptanedioic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCCH(NH2)3(CH2)3CH(NH2)COOH
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.92% (21°C). Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Diaminoheptanedioic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.