Learn More
2,6-Diaminopimelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450507
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11450507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22391.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diaminopimelsäure wird als Bestandteil von Proteoglykanen verwendet. Es wird als Bestandteil der bakteriellen Zellwand verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, verdünnten Säuren und Laugen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-93-7
Summenformel C7H14N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.199
MDL-Nummer MFCD00002637
InChI-Schlüssel GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC-Name 2,6-Diaminoheptandisäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diaminopimelic acid
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,diluted acids and alkali.
Formelmasse 190.2
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Diaminopimelic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Diaminopimelic acid